Learn More
2-Acide picolinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11467796
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11467796
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14749.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123.111 g/mol
2-Picolinic acid is used as a chelate for alkaline earth metals. Used to prepare picolinato ligated transition metal complexes. In synthetic organic chemistry, has been used as a substrate in the Mitsunobu reaction and in the Hammick reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-acide picolinique est utilisé comme chélate pour les métaux alcalins de la terre. Utilisé pour préparer des complexes de métaux de transition ligaturés au picolinato. En chimie organique synthétique, il a été utilisé comme substrat dans la réaction de Mitsunobu et dans la réaction de Hammick.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Également soluble dans l’acide acétique glacial, l’éthanol et le méthanol. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, agents réducteurs et bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-98-6
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.111
Numéro MDL MFCD00006293
Clé InChI SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
CID PubChem 1018
ChEBI CHEBI:28747
Nom IUPAC Acide pyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Picolinic acid
Point de fusion 135°C to 139°C
Point d’éclair 139°C (232°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 109595
Merck Index 14,7403
Informations sur la solubilité Soluble in water. Also soluble in glacial acetic acid,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Picolinic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Pyridinecarboxylicacid