Learn More
(2-phénylpyrimidin-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10376274
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 886531-62-0
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.214
Numéro MDL MFCD09817550
Clé InChI DJEBODXMCJKLPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-phenylpyrimidine, phenyl-5-pyrimidine methanol, 5-pyrimidinemethanol,2-phenyl, 2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
CID PubChem 21298145
Nom IUPAC (2-phénylpyrimidin-5-yl)méthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Phenylpyrimidin-5-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%