Learn More
2-phénylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
2-Phenylpyridine is used to produce 2-phenyl-pyridine-1-oxide. It is used in the manufacturing of organic light emitting diodes (OLEDs). It is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-phénylpyridine est utilisée pour produire du 2-phényl-pyridine-1-oxyde. Il est utilisé dans la fabrication de diodes électroluminescentes organiques (OLED). Il est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Entièrement miscible avec l’éthanol, l’acétone, le toluène et le chlorure de méthylène. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
La 2-phénylpyridine est utilisée pour produire du 2-phényl-pyridine-1-oxyde. Il est utilisé dans la fabrication de diodes électroluminescentes organiques (OLED). Il est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Entièrement miscible avec l’éthanol, l’acétone, le toluène et le chlorure de méthylène. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Phenylpyridine |
Point de fusion | -5°C |
Densité | 1.086 |
Point d’ébullition | 268°C to 270°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.624 |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 110445 |
Informations sur la solubilité | Fully miscible with ethanol,acetone,toluene,methylene chloride. Not miscible in water. |
Poids de la formule | 155.2 |