Learn More
Acétate de 2-phényléthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025635
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11444757
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21238.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 103-45-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Phenylethyl acetate mantains the typical rose notes of Phenylethanol with a more intense honey profile which is perfect for fruit and alcoholic drink applications. It is used as a pharmaceutical intermediate and also it holds application in gas chromatography and liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de phényléthyl gère les notes de rose typiques du phényléthanol avec un profil de miel plus intense, parfait pour une utilisation avec les boissons alcoolisées et à base de fruits. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et peut également être utilisé en chromatographie en phase gazeuse et en chromatographie en phase liquide.
Solubilité
Il est insoluble dans l’huile de paraffine, l’eau. Soluble dans l’alcool, le dipropylène glycol, les huiles fixes, le kérosène, le propylène glycol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Protégé de la chaleur et de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-45-7
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00008720
Clé InChI MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenethyl acetate, 2-phenethyl acetate, acetic acid, 2-phenylethyl ester, benzylcarbinyl acetate, beta-phenylethyl acetate, acetic acid, phenethyl ester, phenethyl alcohol, acetate, phenylethyl acetate, acetic acid phenethyl ester, ethanol, 2-phenyl-, acetate
CID PubChem 7654
ChEBI CHEBI:31988
Nom IUPAC Acétate de 2-phényléthyl
SMILES CC(=O)OCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylethyl acetate
Point de fusion -31°C
Densité 1.029
Point d’ébullition 231°C to 233°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.499
Quantité 250 g
Beilstein 638179
Informations sur la solubilité It is insoluble in paraffin oil,water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol,fixed oils,kerosene,propylene glycol.
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté 98%