Learn More
2-Phénylcyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11483577
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It can be used to produce 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé pour produire du 6-oxo-6acide phényl-hexanoïque.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage : Conserver le récipient 2 - 4°C et bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1444-65-1
Formule moléculaire C12H14O
Poids moléculaire (g/mol) 174.243
Numéro MDL MFCD00001629
Clé InChI DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone
CID PubChem 95592
Nom IUPAC 2-phénylcyclohexan-1-one
SMILES C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylcyclohexanone
Point de fusion 56°C to 59°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 174.24
Pourcentage de pureté 98%