Learn More
2-phénylacétamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15457108
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Product Code. 15457108
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H60626.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Phenylacetamide
CAS 103-81-1
Formule moléculaire C8H9NO
Numéro MDL MFCD00059193
Quantité 250 mg
Synonyme benzeneacetamide, phenylacetamide, alpha-toluamide, alpha-phenylacetamide, phenylacetic acid amide, acetamide, 2-phenyl, phenyl-beta-acetylamine, alpha-toluimidic acid, 2-phenyl-acetamide, phenyl acetamide
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Clé InChI LSBDFXRDZJMBSC-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)CC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-phenylacetamide
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
CID PubChem 7680
ChEBI CHEBI:16562
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Phenylacetamide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Benzeneacetamide