Learn More
2-Phénoxyéthanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429702
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
2-Phenoxyethanol is used as a solvent for cellulose acetate, inks and resins. It is also used as a fixative for perfumes, insect repellents and topical antiseptics. It is utilized as a surface active agent. It acts as an anesthetic in the aquaculture of some fish. Further, it is used as a preservative and cosmetic raw material. In addition to this, it is used in preparation of active pharmaceutical ingredients and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-phénoxyéthanol est utilisé comme solvant pour l’acétate de cellulose, les encres et les résines. Il est également utilisé comme fixateur pour les parfums, les insectifuges et les antiseptiques topiques. Il est utilisé comme agent actif de surface. Il agit comme un anesthésique dans l’aquaculture de certains poissons. De plus, il est utilisé comme conservateur et comme matière première cosmétique. En outre, il est utilisé dans la préparation d’ingrédients pharmaceutiques actifs et de colorants.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éthanol, du propanol et du propylène glycol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-99-6
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00002857
Clé InChI QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
CID PubChem 31236
ChEBI CHEBI:64275
Nom IUPAC 2-phénoxyéthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyethanol
Point de fusion 11°C to 14°C
Densité 1.102
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair 121°C (249°F)
Plage de pourcentage du dosage 94%
Formule linéaire C6H5O(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.537
Quantité 1000 g
Beilstein 1364011
Merck Index 14,7257
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,propanol and propylene glycol.
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.