Learn More
2-pentène, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11463328
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
109-68-2
C5H10
70.14
MFCD00009384
QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
5326161
CC\C=C/C
109-68-2
C5H10
70.14
MFCD00009384
QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
trans-2-pentene, e-2-pentene, 2-pentene, 3-pentene, 2-pentene, e, sym-methylethylethylene, e-pent-2-ene, beta-n-amylene, trans-beta-amylene, 2-pentene, 2e
5326161
CC\C=C/C
2-Pentene (mixture of cis and trans) is used in the synthesis of polycyclopentene by ring-opening metathesis polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-pentène (mélange de cis et de trans) est utilisé dans la synthèse du polycyclopentène par polymérisation par métathèse à ouverture de cycle.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Pentene
Note relative au nom cis + trans
Densité 0.65
Point d’ébullition 36°C to 38°C
Point d’éclair −45°C (−49°F)
Odeur Petroleum-like
Formule linéaire CH3CH2CH=CHCH3
Indice de réfraction 1.38
Quantité 100 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 969151
Merck Index 14,7123
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Nom IUPAC (E)-pent-2-ène
Poids de la formule 70.14
Pourcentage de pureté 98%