Learn More
2-pentène, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
2-Pentene (mixture of cis and trans) is used in the synthesis of polycyclopentene by ring-opening metathesis polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-pentène (mélange de cis et de trans) est utilisé dans la synthèse du polycyclopentène par polymérisation par métathèse à ouverture de cycle.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
Le 2-pentène (mélange de cis et de trans) est utilisé dans la synthèse du polycyclopentène par polymérisation par métathèse à ouverture de cycle.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Pentene |
Note relative au nom | cis + trans |
Densité | 0.65 |
Point d’ébullition | 36°C to 38°C |
Point d’éclair | −45°C (−49°F) |
Odeur | Petroleum-like |
Formule linéaire | CH3CH2CH=CHCH3 |
Indice de réfraction | 1.38 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3295 |