Learn More
Acide 2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15448019
Acide 2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15448019
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15448019
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66601.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid reduce the free radicals that result from UV irradiation of the skin, and significantly reduce cell damage and photo-aging. It also promotes collagen synthesis. It can function as an antioxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-acide O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbique réduit les radicaux libres résultant de l’irradiation UV de la peau et réduit considérablement les dommages cellulaires et le photovieillissement. Il favorise également la synthèse du collagène. Il peut fonctionner comme un antioxydant.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (879 g/l) à 25°C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129499-78-1
Formule moléculaire C12H18O11
Poids moléculaire (g/mol) 338.265
Numéro MDL MFCD23701380
Clé InChI MLSJBGYKDYSOAE-DCWMUDTNSA-N
Synonyme l-ascorbic acid 2-glucoside, aa-2g, unii-2v52r0nhxw, 2-o-alpha-d-glucopyranosyl-l-ascorbic acid, 2v52r0nhxw, l-ascorbic acid-2-glucoside, ascorbic acid 2-o-glucoside, ascorbyl glucoside, l-ascorbic acid 2-o-alpha-glucoside, l-ascorbicacid2-glucoside
CID PubChem 54693473
ChEBI CHEBI:81685
Nom IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyl]-3-hydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-2H-furan-5-one
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2=C(C(OC2=O)C(CO)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid
Point de fusion 158°C to 163°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water. (879g/L) at 25°C.
Poids de la formule 338.26
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY08H072 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2022 Catalog NumberJ66601.03,J66601.06
Numéro de lotW02A017 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ66601.03,J66601.06
Numéro de lotX24C032 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ66601.03,J66601.06
Numéro de lotY12A053 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberJ66601.03,J66601.06
Numéro de lotS08C007 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberJ66601.03,J66601.06
Nom du produit
Acide 2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >