Learn More
2-nitrophénylsélénocyanate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10626671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Code produit. 10626671
Marque: Thermo Scientific Acros 293580010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenylselenocyanate
Note relative au nom 99%
CAS 51694-22-5
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 138°C to 142°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4N2O2Se
Formule linéaire SeCNC6H4NO2
Numéro MDL MFCD00043146
Quantité 1 g
Synonyme selenocyanic acid, 2-nitrophenyl ester, 2-nitrophenyl selenocyanate, 2-nitrophenylselenocyanate, o-nitrophenyl selenocyanate, 1-nitro-2-selenocyanatobenzene, 2-nitrophenyl selanyl formonitrile, 2-nitrophenyl selenocyanic acid, ortho-nitrophenyl selenocyanate, acmc-20anow, o-nitrophenylselenocyanate
Clé InChI LHBLJWULWKQRON-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[Se]C#N
Nom IUPAC sélénocyanate de (2-nitrophényle)
Poids moléculaire (g/mol) 227.08
CID PubChem 103931
Poids de la formule 227.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrophenylselenocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.