Learn More
2-nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.10€ - 96.20€
Identifiants chimiques
CAS | 88-75-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.11 |
Numéro MDL | MFCD00011688 |
Clé InChI | IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech |
CID PubChem | 6947 |
ChEBI | CHEBI:16260 |
Nom IUPAC | 2-nitrophenol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10533871
|
Thermo Scientific Acros
128740050 |
5 g | Flacon en verre |
29.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10316680
|
Thermo Scientific Acros
128741000 |
100 g | Flacon en verre |
27.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10376720
|
Thermo Scientific Acros
128745000 |
500 g | Flacon en verre |
59.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10705411
|
Thermo Scientific Acros
128740010 |
1 kg | Flacon en verre |
96.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
88-75-5 | |
139.11 | |
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N | |
6947 | |
2-nitrophenol |
C6H5NO3 | |
MFCD00011688 | |
o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech | |
CHEBI:16260 | |
OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O |
Spécification
2-Nitrophenol | |
88-75-5 | |
100.0 | |
Jaune | |
108°C | |
98.5% min. (GC) | |
O2NC6H4OH | |
1663 | |
05,477 | |
o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech | |
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N | |
2-nitrophenol | |
6947 | |
1.35 mPa.s (80°C) | |
99% |
99% | |
98.5 | |
43.0°C to 47.0°C | |
214.0°C to 216.0°C | |
Authentique | |
C6H5NO3 | |
MFCD00011688 | |
06, 213 | |
15, 6707 | |
Solubility in water: 2g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene,carbon disulfide,alkali hydroxides,and toluene | |
OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O | |
139.11 | |
CHEBI:16260 | |
139.11 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-857-5
missing translation for 'rtecsNumber' : SM2100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only