Learn More
2-Nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.67€ - 313.56€
Identifiants chimiques
CAS 88-75-5
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00011688
Clé InChI IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
CID PubChem 6947
ChEBI CHEBI:16260
Nom IUPAC 2-nitrophénol
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11499443
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12333.30
250 g
33.67€
250g
11489443
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12333.0B
1000 g
82.51€
1000g
11409453
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12333.0I
5000 g
313.56€
5000g
Description
Description
2-Nitrophenol is a building block used as an acid-base indicator and corrosion inhibitor for aluminum-copper alloy. It is also used to make dyes, paint coloring, rubber chemicals, and substances that kill molds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Nitrophénol est un bloc de construction servant d’indicateur acido-basique et d’inhibiteur de corrosion pour les alliages d’aluminium-cuivre. Il est également utilisé dans la fabrication de colorants, de colorants pour peinture, de produits chimiques en caoutchouc et de substances anti-moisissures.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,1 g/l à 20°C), l’éthanol, le chloroforme, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
88-75-5
139.11
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
6947
2-nitrophénol
C6H5NO3
MFCD00011688
o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
CHEBI:16260
OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
2-Nitrophenol
44°C to 48°C
214°C to 216°C
Phenol-like
MFCD00011688
775403
o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
2-nitrophénol
6947
139.11
88-75-5
1.26
108°C (226°F)
C6H5NO3
UN1663
14,6620
Soluble in water (2.1g/L at 20°C),ethanol,chloroform,alcohol,and acetone.
OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
139.11
CHEBI:16260
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H373-H302
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITROPHÉNOLS
missing translation for 'einecsNumber' : 201-857-5
missing translation for 'rtecsNumber' : SM2100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • 2-Nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: o-Nitrophenol