Learn More
2-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 222.12 |
Pourcentage de pureté | 95% |