Learn More
Trifluorométhanesulfonate de 2-naphtyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15431648
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15431648
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55417.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3857-83-8
Formule moléculaire C11H7F3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 276.229
Numéro MDL MFCD00192341
Clé InChI MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 2-naphthyl triflate, 2-naphthyltrifluoromethanesulfonate, 2-naphthyltriflate, acmc-1aigh, trifluoromethanesulfonic acid 2-naphthyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester
CID PubChem 4546341
Nom IUPAC Naphtalène-2-yl trifluorométhanesulfonate
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 30°C to 32°C
Couleur Orange à blanc
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 276.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide