Learn More
2-naphthalèneméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10724743
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1592-38-7
Formule moléculaire C11H10O
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Numéro MDL MFCD00004124
Clé InChI MFGWMAAZYZSWMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthalenemethanol, 2-naphthylmethanol, 2-hydroxymethylnaphthalene, 2-naphthalene methanol, 2-naphthyl methanol, naphthalen-2-yl-methanol, naphthalen-2-yl methanol, 2-naphthylmethan-1-ol, 2-naphthylcarbinol, 2na
CID PubChem 74128
ChEBI CHEBI:27615
Nom IUPAC naphtalène-2-ylméthanol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Naphthalenemethanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79°C to 83°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH2OH
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2-Naphthalenemethanol