Learn More
2-[N,N-Bis(trifluorométhylsulfonyl)amino]pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine is a reactive agent used for conversion of lithium enolates of ketones to vinyl triflates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-[N,N-Bis(trifluorométhylsulfonyl)amino]pyridine est un agent réactif utilisé pour la conversion des énolates de lithium des cétones en triflates de vinyle.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous un gaz inerte.
La 2-[N,N-Bis(trifluorométhylsulfonyl)amino]pyridine est un agent réactif utilisé pour la conversion des énolates de lithium des cétones en triflates de vinyle.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous un gaz inerte.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine |
Point de fusion | 37°C to 41°C |
Point d’ébullition | 97°C (2 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 5832565 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |
Poids de la formule | 358.24 |
Pourcentage de pureté | 98% |