Learn More
2-N-butoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11499106
2-N-butoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499106
500 mL
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Code produit. 11499106
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17976.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Used in industry for degreasing and detergent applications.2-n-Butoxyethanol is used in the industry for degreasing and detergent applications. It acts as a surfactant in domestic and industrial products. It is an active component of fracturing fluids, drilling stabilizers and oil slick dispersants. It is also used as a solvent for paints, surface coatings, cleaning products and inks. Further, it is employed as a food additive, antimicrobial agent, defoamer, stabilizer and adhesive. In addition to this, it is used as a whiteboard cleaner, liquid soap, cosmetic, dry cleaning solution, lacquer, varnishe and latex paint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans l’industrie pour les applications de dégraissage et de détergent Le .2-n-butoxyéthanol est utilisé dans l’industrie pour les applications de dégraissage et de détergent. Il sert de surfactant dans les produits domestiques et industriels. C’est un composant actif des fluides de fracturation, des stabilisateurs de forage et des dispersants pour nappes de fioul. Il est également utilisé comme solvant pour les peintures, les revêtements de surface, les produits de nettoyage et les encres. De plus, il est utilisé comme additif alimentaire, agent antimicrobien, démoussant, stabilisateur et adhésif. Il est en outre utilisé comme nettoyant pour tableau blanc, savon liquide, produit cosmétique, solution de nettoyage à sec, laque, vernis et peinture au latex.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool éthylique, l’éther éthylique, l’acétone, au n-heptane benzène, à l’huile minérale, la paraffine aromatique et aux hydrocarbures halogénés. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Excellent équilibre hydrophile-lipophile (HLB). Sensible à l’air et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux, l’aluminium et les alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-76-2
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00002884
Clé InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
CID PubChem 8133
ChEBI CHEBI:63921
Nom IUPAC 2-butoxyéthanol
SMILES CCCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-n-Butoxyethanol
Point de fusion °C to 79°C
Densité 0.902
Point d’ébullition 171°C to 173°C
Point d’éclair 64°C (147°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Formule linéaire CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.419
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2810
Beilstein 1732511
Merck Index 14,1559
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,n-heptane benzene,mineral oil,aromatic paraffin and halogenated hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253269 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/11/2024 Catalog NumberA17976.0D,A17976.0F,A17976.AP
Numéro de lot10253268 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/11/2024 Catalog NumberA17976.0D,A17976.0F,A17976.AP
Numéro de lot10240378 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2022 Catalog NumberA17976.0D,A17976.0F,A17976.AP
Numéro de lot10238178 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA17976.0D,A17976.0F,A17976.AP
Numéro de lot10170671 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17976.0D,A17976.0F,A17976.AP
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
2-N-butoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >