Learn More
(2-Morpholinopyrid-4-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3175805
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10568253
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC43113CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 864068-88-2
Formule moléculaire C10H15N3O
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD08060472
Clé InChI NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
CID PubChem 7537568
Nom IUPAC (2-morpholine-4-ylpyridine-4-yl)méthanamine
SMILES C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 97%