Learn More
2-Methylthioadenosine diphosphate trisodium salt, Tocris Bioscience™
Code produit. 18015742
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Potent agonist at P2Y1, P2Y12 and P2Y13
Potent purinergic agonist displaying selectivity for P2Y1, P2Y12 and P2Y13 receptors (pEC50 = 8.29 and 9.05 for P2Y1 and P2Y12, EC50 = 19 nM for P2Y13). Induces aggregation of, and inhibits cAMP accumulation in, platelets in vitro.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylthioadenosine diphosphate trisodium salt
CAS 475193-31-8
Formule moléculaire C11H17N5Na3O10P2S
Quantité 10 mg
Synonyme 2-methylthioadenosine diphosphate trisodium salt
Clé InChI BIJRFSXCZAGVHQ-MSQVLRTGSA-N
SMILES CSC1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O.[Na].[Na].[Na]
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-2-methylsulfanylpurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphono hydrogen phosphate;sodium
Poids moléculaire (g/mol) 542.259
CID PubChem 131854177
Poids de la formule 539.24
Pourcentage de pureté >98%