Learn More
2-(méthylthio)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11475093
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
2-(Methylthio)aniline used as important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(méthylthio)aniline est utilisé comme matière première importante et il s’agit d’un intermédiaire utilisé en synthèse organique et dans les produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (moins).
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2987-53-3
Formule moléculaire C7H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 139.216
Numéro MDL MFCD00007708
Clé InChI WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylthio aniline, 2-aminothioanisole, 2-methylsulfanyl aniline, 2-methylmercaptoaniline, 2-methylmercapto aniline, o-thioanisidine, o-aminothioanisole, 2-amino thioanisole, benzenamine, 2-methylthio, o-methylthio aniline
CID PubChem 76337
Nom IUPAC 2-méthylsulfanylaniline
SMILES CSC1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylthio)aniline
Densité 1.111
Point d’ébullition 233°C to 234°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.624
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 386211
Informations sur la solubilité Soluble in water (less).
Poids de la formule 139.23
Pourcentage de pureté 98%