Learn More
2-Méthyltétrahydrofurane, ReagentPlus™, ≥99,5 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™ Code produit.: 15611490
2-Méthyltétrahydrofurane, ReagentPlus™, ≥99,5 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Code produit. 15611490 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
20 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 15611490
Marque: Honeywell Research Chemicals 1558102.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Qualité réactif, contient 150 à 400 ppm de BHT comme stabilisateur,≥99,5 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-47-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.134
Numéro MDL MFCD00005367
Clé InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
CID PubChem 7301
Nom IUPAC 2-méthyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methyltetrahydrofuran
Point de fusion <-20°C
Couleur Incolore
Densité 0.86g/mL at 25°C
Point d’ébullition 78°C to 80°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −10°C (14°F)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction n20/D 1.406(lit.)
Numéro UN UN2536
Beilstein 102448
Poids de la formule 86.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ReagentPlus™
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
2-Méthyltétrahydrofurane, ReagentPlus™, ≥99,5 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™ >