Learn More
2-Méthyltétrahydrofurane, 99 %, estab. avec ca 150-400 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Methyltetrahydrofuran acts as a solvent in organic synthesis. It is considered as a replacement for terahydrofuran due to its higher reaction temperature and easy separation after reaction. It is also useful in the electrolyte formulation for secondary lithium electrodes and as a component in alternative fuels. Further, it is used as a solvent for spectroscopic studies at -1960C. It also acts as a solvent for Grignard reagent in organometallic reactions. In addition to this, it plays an important role as a motor fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-méthyltétrahydrofurane agit comme solvant dans la synthèse organique. Il est considéré comme un substitut du térahydrofurane grâce à sa température de réaction plus élevée et de sa séparation facile après la réaction. Il est également utile dans la formulation d’électrolytes pour les électrodes de lithium secondaires et comme composant des carburants alternatifs. De plus, il est utilisé comme solvant pour les études spectroscopiques à -1960C. Il agit également comme solvant pour le réactif de Grignard dans les réactions organométalliques. En outre, il joue un rôle important en tant que carburant pour moteur.
Solubilité
Miscible à l’eau et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases fortes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methyltetrahydrofuran |
Point de fusion | -136°C |
Note relative au nom | stabilized with ≈150 to 400ppm BHT |
Densité | 0.856 |
Point d’ébullition | 80°C to 82°C |
Quantité | 100 mL |
Indice de réfraction | 1.406 |
Numéro UN | UN2536 |
Beilstein | 102448 |
Informations sur la solubilité | Miscible with water and most organic solvents. |