Learn More
2-Méthyltétrahydrofurane, 99 %, estab. avec ca 150-400 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321877
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
Code produit. 11321877
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07356.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.134 g/mol
2-Methyltetrahydrofuran acts as a solvent in organic synthesis. It is considered as a replacement for terahydrofuran due to its higher reaction temperature and easy separation after reaction. It is also useful in the electrolyte formulation for secondary lithium electrodes and as a component in alternative fuels. Further, it is used as a solvent for spectroscopic studies at -1960C. It also acts as a solvent for Grignard reagent in organometallic reactions. In addition to this, it plays an important role as a motor fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthyltétrahydrofurane agit comme solvant dans la synthèse organique. Il est considéré comme un substitut du térahydrofurane grâce à sa température de réaction plus élevée et de sa séparation facile après la réaction. Il est également utile dans la formulation d’électrolytes pour les électrodes de lithium secondaires et comme composant des carburants alternatifs. De plus, il est utilisé comme solvant pour les études spectroscopiques à -1960C. Il agit également comme solvant pour le réactif de Grignard dans les réactions organométalliques. En outre, il joue un rôle important en tant que carburant pour moteur.
Solubilité
Miscible à l’eau et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-47-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.134
Numéro MDL MFCD00005367
Clé InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
CID PubChem 7301
Nom IUPAC 2-méthyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyltetrahydrofuran
Point de fusion -136°C
Note relative au nom stabilized with ≈150 to 400ppm BHT
Densité 0.856
Point d’ébullition 80°C to 82°C
Quantité 100 mL
Indice de réfraction 1.406
Numéro UN UN2536
Beilstein 102448
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Methyltetrahydrofuran