Learn More
2-méthyltétrahydrofurane, 99+ %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10328493
2-méthyltétrahydrofurane, 99+ %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10328493
2.5 kg, jerrycan en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
jerrycan en plastique
Code produit. 10328493
Marque: Thermo Scientific Acros 168360025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-47-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Clé InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
CID PubChem 7301
Nom IUPAC 2-méthyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyltetrahydrofuran
Point de fusion -136.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 78.0°C to 80.0°C
Quantité 2.5 kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement jerrycan en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4046 to 1.4066
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Gravité spécifique 0.86
Viscosité 4 mPa.s (25°C)
Beilstein 17,12
Merck Index 15,6198
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/l (25°C)
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464364 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/07/2024 Catalog Number168360025,168360010,168361000,168360100,168365000
Numéro de lotA0459761 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2024 Catalog Number168360025,168360010,168361000,168360100,168365000
Numéro de lotA0456849 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2023 Catalog Number168360025,168360010,168361000,168360100,168365000
Numéro de lotA0452814 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2023 Catalog Number168360025,168360010,168361000,168360100,168365000
Numéro de lotA0450294 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number168360025,168360010,168361000,168360100,168365000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-méthyltétrahydrofurane, 99+ %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals >