Learn More
2-méthyltétrahydrofurane, 99+ %, extra sec, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11976171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
Code produit. 11976171
Marque: Thermo Scientific Acros 396620025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-47-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00005367
Clé InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
CID PubChem 7301
Nom IUPAC 2-méthyloxolane
SMILES CC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyltetrahydrofuran
Point de fusion -136.0°C
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 99.0
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 78.0°C to 80.0°C
Quantité 2.5 L
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4046 to 1.4066
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Gravité spécifique 0.86
Numéro UN 2536
Viscosité 4 mPa.s (25°C)
Merck Index 15,6198
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/l (25°C)
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyltetrahydrofuran