Learn More
2-méthyltétrahydrofurane-3-thiol, 97 %, isomères mixtes, Thermo Scientific™ Code produit.: 10095773
2-méthyltétrahydrofurane-3-thiol, 97 %, isomères mixtes, Thermo Scientific™
Code produit. 10095773
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10095773
Marque: Thermo Scientific Acros 332700250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57124-87-5
Formule moléculaire C5H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 118.2
Numéro MDL MFCD01632596
Clé InChI DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-tetrahydrofuranthiol, 2-methyltetrahydrofuran-3-thiol, tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 3-furanthiol, tetrahydro-2-methyl, 2-methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, pentitol, 1,4-anhydro-2,5-dideoxy-3-thio, 3-mercapto-2-methyltetrahydrofuran, pubchem9972, ksc201q4p, 2-methyl-3-tetrahydrofuran thiolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 62128
Nom IUPAC 2-méthyloxolane-3-thiol
SMILES CC1C(CCO1)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol
Note relative au nom Mixture of isomers
% min. CAS 96.0
Couleur Incolore à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 160.0°C to 180.0°C
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4730 to 1.4910
Plage de pourcentage du dosage 97%
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 118.2
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR08J033 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2023 Catalog Number332700010,332700250,332700050
Nom du produit
2-méthyltétrahydrofurane-3-thiol, 97 %, isomères mixtes, Thermo Scientific™ >