Learn More
2-méthylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15419235
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122476-85-1
Formule moléculaire C17H32N2O2SSn
Poids moléculaire (g/mol) 447.225
Numéro MDL MFCD07787379
Clé InChI RRHTVQOGUAOHDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylsulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methylsulphonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, tributyl-2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl stannane, 2-methylsulfonyl-5-tri-n-butylstannyl pyrimidine
CID PubChem 2763272
Nom IUPAC tributyl-(2-méthylsulfonylpyrimidine-5-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 447.22
Pourcentage de pureté 96%