Learn More
2-Methylquinoline-6-carboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Code produit. 15490449
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108166-03-6
Formule moléculaire C11H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 171.20
Numéro MDL MFCD08060502
Clé InChI WAPQHBBEWPVBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-6-quinolinecarbaldehyde, 2-methyl-6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methylquinoline-6-carboxaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde,2-methyl, 6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methyl, acmc-1bu0b, 6-formyl-2-methylquinoline, 2-methyl-quinoline-6-carbaldehyde
CID PubChem 7537486
Nom IUPAC 2-methylquinoline-6-carbaldehyde
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=O)C=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylquinoline-6-carboxaldehyde
Point de fusion 96°C to 99°C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 171.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solid