Learn More
Chlorhydrate d’acide 2-méthylpyridine-3-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10431060
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride
CAS 1072952-34-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 181.0°C to 186.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H9BClNO2
Numéro MDL MFCD06659489
Quantité 1 g
Synonyme 2-methylpyridin-3-yl boronic acid hydrochloride, 2-picoline-3-boronic acid hcl, 2-methylpyridin-3-ylboronic acid hydrochloride, 2-picoline-3-boronic acid hydrochloride, 2-methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride, 2-picoline-3-boronic acid hydrochloride salt, 2-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid hydrochloride, 2-methylpyridin-3-yl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
Clé InChI OAMCCRLFDPJOPN-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC1=C(C=CC=N1)B(O)O
Nom IUPAC (2-methylpyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 173.40
CID PubChem 44119808
Poids de la formule 173.41
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.