Learn More
2-Méthylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10795391
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-05-7
Formule moléculaire C6H13N
Poids moléculaire (g/mol) 99.18
Numéro MDL MFCD00005982
Clé InChI NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-pipecoline, pipicoline, alpha-pipecoline, piperidine, 2-methyl, alpha-pipecolin, pipecoline, alpha, 2-methyl-piperidine, alpha-methylpiperidine, .alpha.-pipecolin, .alpha.-pipecoline
CID PubChem 7974
Nom IUPAC 2-méthylpipéridine
SMILES CC1CCCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpiperidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -5°C to 4°C
Couleur Jaune
Densité 0.8440g/mL
Point d’ébullition 118°C
Point d’éclair 16°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4459 to 1.4479
Quantité 100 mL
Beilstein 20, 95
Gravité spécifique 0.844
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with ethanol
Poids de la formule 99.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylpiperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.