Learn More
2-méthylimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10336530
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-98-1
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.11
Numéro MDL MFCD00005190
Clé InChI LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-methyl, imidazole, 2-methyl, 2-methyl imidazole, 2-methylglyoxaline, unii-t0049z45lz, ccris 2459, dsstox_cid_2107, dsstox_rid_76489, dsstox_gsid_22107
CID PubChem 12749
Nom IUPAC 2-méthyl-1H-imidazole
SMILES CC1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylimidazole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 142.0°C to 145.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 270.0°C
Point d’éclair 155°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 23, 65
Informations sur la solubilité Solubility in water: 267g/L (20°C)
Poids de la formule 82.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.