Learn More
2-méthylhexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10722685
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-76-4
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009487
Clé InChI GXDHCNNESPLIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexane, 2-methyl, isoheptane, unii-yi4679p2sp, pentane, dimethyl, isoheptanes, 2-methyl hexane, 2-methylhexane, acmc-1b07e, 5-methylhexan-2-yl, 5-methylhexan-3-yl
CID PubChem 11582
Nom IUPAC 2-méthylhexane
SMILES CCCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylhexane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -118.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6700g/mL
Point d’ébullition 90.0°C
Point d’éclair −3°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.3835 to 1.3855
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 156
Gravité spécifique 0.67
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,miscible with ether,acetone
Poids de la formule 100.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylhexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.