Learn More
2-méthylfurane, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10552521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
5mL
Code produit. 10552521
Marque: Thermo Scientific Acros 126830010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 534-22-5 | C5H6O | 82.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-22-5, 123-31-9
Numéro MDL MFCD00003248
Clé InChI VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran
CID PubChem 10797
Nom IUPAC 2-méthylfurane
SMILES CC1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylfuran
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -88.7°C
Couleur Jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 63.0°C to 66.0°C
Point d’éclair −26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H6O
Indice de réfraction 1.4320 to 1.4340
Quantité 1 L
Beilstein 17, 36
Fieser 01,682; 14,209
Gravité spécifique 0.91
Stabilisateur 0.01% hydroquinone
Poids moléculaire (g/mol) 82.102
Poids de la formule 82.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .