Learn More
2-méthylcyclopentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10144720
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-72-5
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.15
Numéro MDL MFCD00001414
Clé InChI ZIXLDMFVRPABBX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 2-methyl, .alpha.-methylcyclopentanone, cyclopentanone, methyl, alpha-methylcyclopentanone, cyclopentan-1-one, 2-methyl, methylcyclopentanone, 2-methyl cyclopentanone, 3-methyl-2-cyclopentanone, 2-methyl-cyclopentan-1-one
CID PubChem 14265
Nom IUPAC 2-methylcyclopentan-1-one
SMILES CC1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylcyclopentanone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 139°C to 140°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4340 to 1.436
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether and acetone
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylcyclopentanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.