Learn More
2-méthylcyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10561462
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-60-8
Clé InChI LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
CID PubChem 11419
Nom IUPAC 2-méthylcyclohexan-1-one
SMILES CC1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylcyclohexanone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -14.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9240g/mL
Point d’ébullition 162.0°C to 163.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H12O
Formule linéaire CH3C6H9(=O)
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4490
Quantité 250 g
Beilstein 07, 14
Gravité spécifique 0.924
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide