Learn More
2-méthylbutane, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haen Code produit.: 15602840
2-méthylbutane, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit. 15602840
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 15602840
Marque: Honeywell-Chromasolv 2703422.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,5%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-78-4
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009338
Clé InChI QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 6556
ChEBI CHEBI:30362
Nom IUPAC 2-methylbutane
SMILES CCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbutane
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5%
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 240 nm, max. 0.07 at 220 nm, max. 0.30 at 210 nm, max. 1.0 at 192 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.62 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 28°C
Point d’éclair −51°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH(CH3)2
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN1265
Beilstein 1730723
Poids de la formule 72.15
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylbutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopentane
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-méthylbutane, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haen >