Learn More
2-Méthylbutane, qualité réactif, ≥99%, Honeywell™ Code produit.: 15667940
2-Méthylbutane, qualité réactif, ≥99%, Honeywell™
Code produit. 15667940 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
500 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 15667940
Marque: Honeywell Research Chemicals M32631500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Qualité réactif,≥99 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-78-4
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009338
Clé InChI QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
CID PubChem 6556
ChEBI CHEBI:30362
Nom IUPAC 2-méthylbutane
SMILES CCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbutane
Point de fusion -160°C
Couleur Incolore
Densité 0.62g/mL at 25°C
Point d’ébullition 28°C (1013 hPa)
Point d’éclair −51°C (−59.8°F)
Température d’allumage 788°F
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH(CH3)2
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1265
Beilstein 1730723
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Densité de vapeur 2.6 (vs air)
Poids de la formule 72.15g/mol
Tension de vapeur 11.17psi (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylbutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-Méthylbutane, qualité réactif, ≥99%, Honeywell™ >