Learn More
2-Methylbenzoxazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
2-Methylbenzoxazole has been used in synthesis of bis-styryl dyes. It is also used in medicine and for the synthesis of other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthylbenzoxazole a été utilisé dans la synthèse de colorants bis-styryles. Il est également utilisé en médecine et pour la synthèse d’autres composés organiques.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 2-méthylbenzoxazole a été utilisé dans la synthèse de colorants bis-styryles. Il est également utilisé en médecine et pour la synthèse d’autres composés organiques.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methylbenzoxazole |
Point de fusion | 2°C to 4°C |
Densité | 1.12 |
Point d’ébullition | 200°C to 201°C |
Point d’éclair | 85°C (185°F) |
Indice de réfraction | 1.55 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 112297 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |