Learn More
2-(méthylamino)éthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10367773
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-83-1
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00002839
Clé InChI OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylamino ethanol, n-methylethanolamine, methylethanolamine, ethanol, 2-methylamino, methylethylolamine, n-methylaminoethanol, n-methylmonoethanolamine, n-monomethylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylamine, monomethylaminoethanol
CID PubChem 8016
ChEBI CHEBI:21763
Nom IUPAC 2-(méthylamino)éthanol
SMILES CNCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylamino)ethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -3.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 159.0°C
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3NHCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4400
Quantité 2.5 kg
Beilstein 04, 276
Merck Index 15, 6089
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Viscosité 13 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Methylamino)ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.