Learn More
2-méthyl-6-quinolinecarbalaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10173034
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 108166-03-6
Formule moléculaire C11H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 171.20
Numéro MDL MFCD08060502
Clé InChI WAPQHBBEWPVBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-6-quinolinecarbaldehyde, 2-methyl-6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methylquinoline-6-carboxaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde,2-methyl, 6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methyl, acmc-1bu0b, 6-formyl-2-methylquinoline, 2-methyl-quinoline-6-carbaldehyde
CID PubChem 7537486
Nom IUPAC 2-methylquinoline-6-carbaldehyde
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=O)C=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-quinolinecarbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 171.2
Pourcentage de pureté 97%