Learn More
2-Methyl-4-n-propyl-1,3-oxathiane, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-4-n-propyl-1,3-oxathiane |
Note relative au nom | cis + trans |
Point d’ébullition | 218°C to 220°C |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1993 |
Poids de la formule | 160.27 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-Methyl-4-n-propyl-1,3-oxathiane, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu