Learn More
2-méthyl-2-propanethiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10572731
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-66-1
Formule moléculaire C4H10S
Poids moléculaire (g/mol) 90.18
Numéro MDL MFCD00004857
Clé InChI WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-propanethiol, tert-butyl mercaptan, tert-butylthiol, tert-butanethiol, 2-propanethiol, 2-methyl, tert-butylmercaptan, t-butyl mercaptan, t-butylmercaptan, 2-isobutanethiol, tertiary-butyl mercaptan
CID PubChem 6387
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-thiol
SMILES CC(C)(C)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-propanethiol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1.1°C
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 62°C to 65°C
Point d’éclair -24°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CSH
Indice de réfraction 1.4220 to 1.424
Quantité 50 mL
Beilstein 01, 383
Merck Index 15, 1582
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in liquid h2s,very soluble in alcohol and ether
Viscosité 0.638 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 90.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-propanethiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P331-NE PAS faire vomir.