Learn More
2-méthyl-2-butanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10498910
2-méthyl-2-butanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10498910
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Code produit. 10498910
Marque: Thermo Scientific Acros 166620010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-85-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00004478
Clé InChI MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
CID PubChem 6405
Nom IUPAC 2-méthylbutan-2-ol
SMILES CCC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-butanol
Note relative au nom 99%
Point de fusion -12.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 102.0°C
Point d’éclair 20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5C(CH3)2OH
Indice de réfraction 1.4040 to 1.4060
Quantité 1 L
Beilstein 01,388
Merck Index 15,7253
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 70.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,,glycerol,oils and acetone
Viscosité 3.7 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0458759 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2023 Catalog Number166620025,166620100,166620010
Numéro de lotA0453151 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2023 Catalog Number166620025,166620100,166620010
Numéro de lotA0451371 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number166620025,166620100,166620010
Numéro de lotA0393197 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number166620025,166620100,166620010
Numéro de lotA0401185 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number166620025,166620100,166620010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Nom du produit
2-méthyl-2-butanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >