Learn More
2-méthyl-2,4-pentanediol, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10657192
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2, 4-pentanediol
CAS 107-41-5
Point de fusion -40.0°C
Densité 0.9220g/mL
Point d’ébullition 197.0°C
Point d’éclair 93°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14O2
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 50 g
Beilstein 01,486
Fieser 01,693
Merck Index 15,4746
Gravité spécifique 0.922
Synonyme hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons
Clé InChI SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
Nom IUPAC 2-méthylpentane-2,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
CID PubChem 7870
ChEBI CHEBI:62995
Viscosité 36 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Methyl-2,4-pentanediol