Learn More
(+/-)-2-Méthyl-2,4-pentanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362056
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol is used to control the flow properties of industrial products such as paints, coatings, cleansers, solvents, and hydraulic fluids. It acts as a thickening agent in cosmetic products. It serves as a coupling agent and an additive to hydraulic fluids, inks and cement. It is also employed as a blood volume expander. Further, it is used as a solvent for cleaning and colorant products. In addition to this, it is used in laboratory studies as a precipitant and cryoprotectant in protein crystallography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (^+)-2-méthyl-2,4-pentanédiol est utilisé pour contrôler les propriétés d’écoulement des produits industriels tels que les peintures, les revêtements, les nettoyants, les solvants et les liquides hydrauliques. Il agit comme agent épaississant dans les produits cosmétiques. Il sert d’agent de couplage et d’additif pour les fluides hydrauliques, les encres et le ciment. Il est également utilisé comme expanseur de volume sanguin. De plus, il est utilisé comme solvant pour le nettoyage et les produits colorants. En outre, il est utilisé dans les études de laboratoire comme précipitant et cryoprotectant dans la cristallographie protéique.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éther, aux acides gras et aux hydrocarbures aliphatiques inférieurs. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-41-5
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.176
Numéro MDL MFCD00004547
Clé InChI SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
CID PubChem 7870
ChEBI CHEBI:62995
Nom IUPAC 2-méthylpentane-2,4-diol
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
Point de fusion -40°C
Densité 0.922
Point d’ébullition 197°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Odeur Weak
Indice de réfraction 1.427
Quantité 2500 mL
Beilstein 1098298
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4710
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,fatty acids and lower aliphatic hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 98%