Learn More
2-Methyl-1-propanol, 99.5%, Honeywell™
Product Code. 15695800
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
0.995
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-propanol
CAS 78-83-1
Point de fusion -108°C
Couleur Incolore
Densité 0.803g/mL at 25°C
Point d’ébullition 108°C
Point d’éclair 28°C (82.4°F)
Température d’allumage 801°F
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H10O
Formule linéaire (CH3)2CHCH2OH
Numéro MDL MFCD00004740
Quantité 1 L
Numéro UN UN1212
Beilstein 1730878
Synonyme 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
Informations sur la solubilité 70g/L at 20°C
Clé InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CO
Nom IUPAC 2-méthylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
CID PubChem 6560
Densité de vapeur 2.55 (vs air)
ChEBI CHEBI:46645
Poids de la formule 74.12g/mol
Tension de vapeur 8.8mmHg (0°C), 8mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 0.995