Learn More
2-méthyl-1-butène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11352229
2-méthyl-1-butène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352229
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11352229
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27230.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
2-Methyl-1-butene is used as a solvent in organic synthesis. It is also used in the preparation of pinacolone, flavor enhancer, spice, crop protectants and tertiary amyl phenol. Further, it serves as a photosensitive material and concrete dispersant. In addition to this, it is used as a fuel and fuel additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthyl-1-butène est utilisé comme solvant en synthèse organique. Il est également utilisé dans la préparation de la pinacolone, des exhausteurs de goût, des épices, des agents de protection des cultures et de l’amylphénol tertiaire. De plus, il sert de matériau photosensible et de dispersant pour béton. En outre, il est utilisé comme carburant et additif pour carburant.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’éthanol et le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-46-2
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.14
Numéro MDL MFCD00009333
Clé InChI MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-butene, 2-methylbutene, 1-butene, 2-methyl, 1-isoamylene, 2-methylbutene-1, butene, 2-methyl, gamma-isoamylene, .gamma.-isoamylene, unii-33c9y0i55h, c2h5c ch3 =ch2
CID PubChem 11240
ChEBI CHEBI:77915
Nom IUPAC 2-méthylbut-1-ène
SMILES CCC(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-butene
Point de fusion -137°C
Densité 0.651
Point d’ébullition 31°C to 32°C
Point d’éclair −48°C (−54°F)
Indice de réfraction 1.374
Quantité 5 g
Numéro UN UN2459
Informations sur la solubilité Soluble in ether,ethanol and benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 70.13
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249400 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/01/2024 Catalog NumberH27230.14,H27230.06
Numéro de lot10245877 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberH27230.14,H27230.06
Numéro de lotS10F048 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2022 Catalog NumberH27230.14,H27230.06
Numéro de lotS27I029 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/07/2022 Catalog NumberH27230.14,H27230.06
Numéro de lotU19C045 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27230.14,H27230.06
Nom du produit
2-méthyl-1-butène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >