Learn More
2-méthyl-1-butanéthiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11495047
2-méthyl-1-butanéthiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495047
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11495047
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21949.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1878-18-8
Formule moléculaire C5H12S
Poids moléculaire (g/mol) 104.21
Numéro MDL MFCD00004883
Clé InChI WGQKBCSACFQGQY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-methyl-1-butanethiol, 1-butanethiol, 2-methyl, 2-methylbutyl mercaptan, 2-methylbutanethiol, fema no. 3303, 2-methyl-butanethiol, acmc-1cuce, 2-methyl-1-butane thiol, 1-butanethiol,2-methyl, 1-mercapto-2-methylbutane
CID PubChem 15877
Nom IUPAC 2-méthylbutane-1-thiol
SMILES CCC(C)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-butanethiol
Densité 0.845
Point d’ébullition 116°C to 117°C
Point d’éclair 19°C (67°F)
Indice de réfraction 1.448
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 104.22
Pourcentage de pureté 99%
Nom du produit
2-méthyl-1-butanéthiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >