Learn More
(2-Méthyle -1,3-thiazol-4-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
124.00€ - 190.00€
Identifiants chimiques
CAS | 76632-23-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H7NOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.177 |
Clé InChI | KRCIFTBSQKDYMH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-methylthiazol-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methylthiazole, 4-thiazolemethanol, 2-methyl, 2-methyl-thiazol-4-yl-methanol, 2-methyl-4-thiazolemethanol, 4-thiazolemethanol,2-methyl, 2-methyl-4-thiazolyl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methyl thiazole |
CID PubChem | 10582809 |
Nom IUPAC | (2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)méthanol |
SMILES | CC1=NC(=CS1)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10603595
|
Thermo Scientific Maybridge
CC05709DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
124.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10006924
|
Thermo Scientific Maybridge
CC05709DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
190.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
76632-23-0 | |
129.177 | |
2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-methylthiazol-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methylthiazole, 4-thiazolemethanol, 2-methyl, 2-methyl-thiazol-4-yl-methanol, 2-methyl-4-thiazolemethanol, 4-thiazolemethanol,2-methyl, 2-methyl-4-thiazolyl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methyl thiazole | |
(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)méthanol |
C5H7NOS | |
KRCIFTBSQKDYMH-UHFFFAOYSA-N | |
10582809 | |
CC1=NC(=CS1)CO |
Spécification
(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methanol | |
97% | |
2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-methylthiazol-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methylthiazole, 4-thiazolemethanol, 2-methyl, 2-methyl-thiazol-4-yl-methanol, 2-methyl-4-thiazolemethanol, 4-thiazolemethanol,2-methyl, 2-methyl-4-thiazolyl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methyl thiazole | |
CC1=NC(=CS1)CO | |
129.177 | |
129.18 |
76632-23-0 | |
C5H7NOS | |
KRCIFTBSQKDYMH-UHFFFAOYSA-N | |
(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)méthanol | |
10582809 | |
97% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement